Learn More
Sodium Thiosulfate Pentahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10645122 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2 kg
3 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2kg
3kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10645122 1 kg 1kg
11483723 500 g 500g
11433693 2 kg 2kg
10080350 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10645122 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/7200/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Identificatori chimici
CAS 10102-17-7
Formula molecolare H10Na2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 248.172
Numero MDL 149186
InChI Key PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC Name disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane;pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Punto di fusione 48.5°C
Colore White
pH 6.0 to 8.4
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 248.18g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica