Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Thiosulfate Pentahydrate |
| Nota nome | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP |
| Quantità | 2.5 kg |
| Formula lineare | Na2S2O3 · 5H2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 248.18g/mol |
| Percent Purity | 99 to 101% |
| Grado | puriss. |