Learn More
Sodium thiosulfate pentahydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | Sodium Thiosulfate Pentahydrate |
| Nota nome | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Quantità | 1 kg |
| Formula lineare | Na2S2O3 · 5H2O |
| Numero MDL | MFCD00149186 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 248.18g/mol |
| Percent Purity | ≥99.5% |
| Grado | ACS/puriss. p.a. |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium thiosulfate pentahydrate