Learn More
Sodium Thiosulfate Pentahydrate, TRC
Codice prodotto. 30426689
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30426689 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30426689 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6736455G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Thiosulfate Pentahydrate
CAS 10102-17-7
Formula molecolare 2 Na . O3 S2 . 5 H2 O
Quantità 5 g
Sinonimo Thiosulfuric acid (H2S2O3)','sodium salt','hydrate (1:2:5), Thiosulfuric acid (H2S2O3)','disodium salt','pentahydrate (9CI), Thiosulfuric acid','disodium salt','pentahydrate (8CI), Disodium thiosulfate pentahydrate, Disodium thiosulphate pentahydrate, Hypo, Sodium thiosulfate (Na2S2O3) pentahydrate, Sodium thiosulfate pentahydrate, Sodium thiosulfate pentahydrate (Na2S2O3.5H2O)
InChI Formula InChI=1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)[S-]
Molecular Weight (g/mol) 248.18
Peso formulazione 247.9612