Learn More
Sodium Thiosulfate Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10243960 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
5 L
10 L
Imballaggio:
Bag in box
HDPE plastic bottle
Dimensione della confezione:
10L
2.50L
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10243960 2.5 L HDPE plastic bottle 2.50L
10753694 5 L HDPE plastic bottle 5L
10121910 10 L Bag in box 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10243960 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/7950/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.80€
    67.20€ / 2.5L
    Risparmia 7.60€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7772-98-7 | Molecular Formula: Na2O3S2 | Molecular Weight: 158.10 g/mol
Sodium Thiosulfate Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7772-98-7
Formula molecolare Na2O3S2
Molecular Weight (g/mol) 158.10
Numero MDL MFCD00003499
InChI Key AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC Name disodium sulfanidesulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Specifica
Forma fisica Liquid
Quantità 2.5 L
Imballaggio HDPE plastic bottle