Learn More
Sodium Thiosulfate Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10429180 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10429180 1 L HDPE plastic bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10429180 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/7950/15
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
H10Na2O8S2, CAS Number-10102-17-7, ametox, antichlor, ccris 3952, disodium thiosulfate pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate, sodium thiosulfate pentahydrate, sodium thiosulfate, pentahydrate, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, tinver, unii-hx1032v43m, 1L, CHEBI:32150 | CAS: 10102-17-7 | H10Na2O8S2 | 248.172 g/mol
H10Na2O8S2, ametox, antichlor, ccris 3952, disodium thiosulfate pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate, sodium thiosulfate pentahydrate, sodium thiosulfate, pentahydrate, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, tinver, unii-hx1032v43m, 1L, CHEBI:32150
Ready to use; For volumetric analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Formula molecolare H10Na2O8S2
Numero MDL 149186
Sinonimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
InChI Key PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC Name disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane;pentahydrate
Molecular Weight (g/mol) 248.172
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Imballaggio HDPE plastic bottle