Learn More
Sodium Thiosulfate Solution, 0.2M, Solstice
Codice prodotto. 15694860 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
5L
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15694860 6 x 1 L pezzi 6
15664860 1 L 1L
15684860 5 L 5L
15674860 5 L 5L
15654860 10 L 10L
15644860 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15694860 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 352336X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    805.00€
    738.28€ / pezzi 6
    Risparmia 66.72€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Volumetric, 0.2 M Na2S2O3 (0.2N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7772-98-7
Formula molecolare Na2O3S2
Molecular Weight (g/mol) 158.10
Numero MDL MFCD00003499
InChI Key AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium thiosulfate solution
Nota nome volumetric, 0.2 M Na2S2O3 (0.2N)
Forma fisica Crystals
Quantità 6 x 1 L
Formula lineare Na2S2O3
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name disodio; biossido-osso-sulfanilidene-$l^{6}-solfato
Peso formulazione 158.11
Percent Purity ≥98%