Learn More
Soluzione di tiosolfato di sodio
Specifica
Specifica
| Colore | Incolore |
| Punti di ebollizione | 100 °C |
| Punto di fusione | 0 °C |
| Composizione | 248.18 g Na2S2O3.5H2O / l H2O = 1 N (±0.002/20°C) |
| Densità | 1.12 g/ml |
| Informazioni di solubilità | Solubile in acqua |
| Odore | Inodore |
| pH | 8 - 9 pH |
| Quantità | 1 l |
| Forma fisica | Liquid |