Learn More
Sodium Thiosulfate, TRC
Codice prodotto. 30423966
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30423966 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30423966 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS67364025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Thiosulfate
CAS 7772-98-7
Quantità 25 g
Formula molecolare 2 Na . O3 S2
Sinonimo Thiosulfuric acid (H2S2O3)','sodium salt (1:2), Thiosulfuric acid (H2S2O3)','disodium salt (9CI), Thiosulfuric acid','disodium salt (8CI), Ametox, Antichlor, Chlorine Control, Chlorine Cure, Declor-It, Desilube 88, Disodium thiosulfate, Disodium thiosulphate, Hypo, S-Hydril, Sodium hyposulfite, Sodium oxide sulfide (Na2S2O3), Sodium thiosulfate, Sodium thiosulfate (Na2S2O3), Sodium thiosulfate anhydrous, Sodium thiosulphate, Sodothiol, Sulfactol, Sulfothiorine
InChI Formula InChI=1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)[S-]
Molecular Weight (g/mol) 158.11
Peso formulazione 157.9084