Learn More
Sodium thiosulphate 0.1 mol/L (0.1 N) in aqueous solution, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10698331 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
10 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10698331 10 L 10L
10526622 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10698331 Fornitore JT Baker N. del fornitore 7101.9010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.15€
    118.98€ / 10L
    Risparmia 129.17€
    52% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-02-2027
Laboratory Reagent
Identificatori chimici
CAS 7772-98-7
Formula molecolare Na2O3S2
Molecular Weight (g/mol) 158.10
Numero MDL MFCD00003499
InChI Key AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Sodium hyposulphite , di-Sodium thiosulphate
IUPAC Name disodium pentahydrate sulfanidesulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Specifica
Quantità 10 L
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.0997 - 0.1003 mol/L
Imballaggio Plastic container