Learn More
Sodium thiosulphate pentahydrate, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10132550 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10132550 1 L 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10132550 Fornitore JT Baker N. del fornitore 0319.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.41€
    96.67€ / 1kg
    Risparmia 24.74€
    20% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-02-2027
Conforme alle specifiche ACS
Specifica
CAS 10102-17-7
pH 6.0 to 8.4 (5% Solution at 25°C)
Quantità 1 L
Intervallo percentuale saggio 99.5 to 101.0%
Formula molecolare H10Na2O8S2
Numero MDL MFCD00149186
InChI Key PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
IUPAC Name disodium pentahydrate sulfanidesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 248.17
Imballaggio Plastic bottle for solids