Learn More
Sodium Thiosulphate Solution, 0.1M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12900774 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
12900774 100 mL 100mL
12983624 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12900774 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore SOL 126 100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Thiosulphate Solution
Concentrazione 0.1 M
Quantità 100 mL