Learn More
Sodium Triacetoxyborohydride (Technical Grade), TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Sodium Triacetoxyborohydride (Technical Grade) |
| CAS | 56553-60-7 |
| Formula molecolare | C6H10BNaO6 |
| Quantità | 500 g |
| Sinonimo | Sodium (T-4)-Tris(acetato-O)hydroborate(1-), Sodium triacetatohydroborate, Sodium triacetoxy(hydro)borate, STAB |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10BO6.Na/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;/h7H,1-3H3;/q-1;+1 |
| SMILES | [Na+].CC(=O)O[BH-](OC(=O)C)OC(=O)C |
| IUPAC Name | sodium;triacetyloxyboranuide |
| Molecular Weight (g/mol) | 211.94 |
| Peso formulazione | 212.0468 |