Learn More
Sodium Tricyanomethanide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Tricyanomethanide |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C4N3.Na/c5-1-4(2-6)3-7;/q-1;+1 |
| Peso formulazione | 112.999 |