Learn More
Sodium Triflinate, TRC
Codice prodotto. 17964725
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17964725 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17964725 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6736901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Triflinate
CAS 2926-29-6
Formula molecolare C F3 O2 S . Na
Quantità 1 g
Sinonimo Perfluoromethane Sulfinate Sodium, Methanesulfinic acid, 1,1,1-trifluoro-, sodium salt (1:1) (ACI, Methanesulfinic acid, trifluoro-, sodium salt (8CI, 9CI), Langlois reagent, Sodium triflinate, Sodium trifluoromethanesulfinate, Sodium trifluoromethylsulfinate
InChI Formula InChI=1S/CHF3O2S.Na/c2-1(3,4)7(5)6;/h(H,5,6);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]S(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name sodium;trifluoromethanesulfinate
Molecular Weight (g/mol) 156.06
Peso formulazione 155.9469