Learn More
Sodium Trifluoroacetate, Honeywell™
Codice prodotto. 15631580 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15631580 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15631580 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 1784010G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Trifluoroacetate
CAS 2923-18-4
Quantità 10 g
Formula molecolare C2F3NaO2
Formula lineare CF3COONa
Numero MDL MFCD00013217
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3597949
Sinonimo sodium trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium salt, acetic acid, trifluoro-, sodium salt, sodium perfluoroacetate, trifluoroacetate sodium, sodium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium, trifluoroacetic acid,sodium salt, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt 1:1, trifluoroacetic acid, sodium salt
InChI Key UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name sodium trifluoroacetate
Molecular Weight (g/mol) 136.01
PubChem CID 517019
Peso formulazione 136.01g/mol
Percent Purity ≥99%
Densità 1.49g/mL