Learn More
Sodium Trifluoroacetate, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Sodium Trifluoroacetate |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C2HF3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| Peso formulazione | 135.9748 |