Learn More
Sodium Trimethylacetate Hydrate, TRC
Codice prodotto. 30415818
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415818 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415818 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6550435G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Trimethylacetate Hydrate
CAS 143174-36-1
Formula molecolare C5H11NaO3
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H10O2.Na.H2O/c1-5(2,3)4(6)7;;/h1-3H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
SMILES O.[Na+].CC(C)(C)C(=O)[O-]
IUPAC Name sodium;2,2-dimethylpropanoate;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 142.13
Peso formulazione 142.0606