Learn More
Sodium tungstate dihydrate, 99+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10495471 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10495471 5 g Glass bottle 5g
10093863 100 g Glass bottle 100g
10055860 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10495471 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424470050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10213-10-2 | Na2O4W·2H2O | 329.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10213-10-2
Formula molecolare Na2O4W·2H2O
Molecular Weight (g/mol) 329.85
Numero MDL MFCD00149190
InChI Key WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
IUPAC Name disodium;dioxido(dioxo)tungsten;dihydrate
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Materiale o nome chimico Sodium tungstate dihydrate
Colore White to Yellow
Forma fisica Slightly Crystalline Powder or Flakes
Quantità 5 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare Na2WO4·2H2O
Fieser 15,295
Indice di Merck 15, 8826
Informazioni di solubilità Solubility in water: 730g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol and acids
Peso formulazione 329.85
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium tungstate dihydrate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico