Learn More
Sodium Tungstate Dihydrate, ACS Reagent, Solstice
Codice prodotto. 15612200
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15612200 500 g 500g
15622200 5 g 5g
15602200 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15612200 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 223336500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00€
    293.27€ / 500g
    Risparmia 316.73€
    51% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-03-2027
Aggiungi al carrello
ACS Reagent,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10213-10-2
Formula molecolare H4Na2O6W
Molecular Weight (g/mol) 329.846
Numero MDL MFCD00149190
InChI Key WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
IUPAC Name disodium;dioxido(dioxo)tungsten;dihydrate
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Tungstate Dihydrate
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 500 g
Formula lineare Na2WO4 · 2H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 329.85g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS