Learn More
Sodium Tungstate Dihydrate, Honeywell™
Codice prodotto. 15648180 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15648180 50 g Flacone in polietilene 50g
15628180 100 g Flacone in polietilene 100g
15638180 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15648180 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore T262950G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 10213-10-2
Formula molecolare H4Na2O6W
Molecular Weight (g/mol) 329.846
Numero MDL MFCD00149190
InChI Key WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
IUPAC Name disodium;dioxido(dioxo)tungsten;dihydrate
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium tungstate dihydrate
Punto di fusione 698°C
Nota nome Suitable for preparation of protein-free filtrates according to Folin
Colore Colorless
pH 9.0 to 11.5 (at 100.00g/L 20°C)
Quantità 50 g
Formula lineare Na2WO4 · 2H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 329.85g/mol
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystalline
Densità 4.18g/cu.cm