Learn More
Sodium Tungstate Dihydrate, TRC
Codice prodotto. 30418740
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30418740 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30418740 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6738002.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Tungstate Dihydrate
CAS 10213-10-2
Quantità 2.5 g
Formula molecolare Na2WO4.2H2O
Sinonimo Tungstic Acid Disodium Salt Dihydrate, Disodium Tungstate Dihydrate
InChI Formula InChI=1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][W](=O)(=O)[O-]
IUPAC Name disodium;dioxido(dioxo)tungsten;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 329.85
Peso formulazione 329.9313