Learn More
Sodium valproate, 99.9%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11474361 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11474361 10 g
11484361 25 g
11494361 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11474361 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215206410
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
CAS: 1069-66-5 | Formula: C8H15NaO2 | Weight: 166.196 g/mol
Chemical Identifiers
CAS 1069-66-5
Formula molecolare C8H15NaO2
Molecular Weight (g/mol) 166.196
InChI Key AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium valproate, sodium 2-propylpentanoate, valproate sodium, valproic acid sodium salt, eurekene, labazene, orfiril, epilim, valproic acid sodium, valerin
PubChem CID 16760703
ChEBI CHEBI:9925
IUPAC Name sodium;2-propylpentanoate
SMILES CCCC(CCC)C(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Materiale o nome chimico Sodium valproate
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 0.999
Peso formulazione 166.2
Percent Purity 100.6%
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium Valproate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Valproate