Learn More
Sodium Valproate, TRC
Codice prodotto. 30138668
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138668 10 g 10g
30135032 25 g 25g
30041368 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138668 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS67450010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1069-66-5
Formula molecolare C8 H15 O2 . Na
Molecular Weight (g/mol) 166.19
Sinonimo Sodium Valproate, 2-Propylpentanoic acid sodium salt (1:1), 2-Propylvaleric acid sodium salt, Acediprol, Convulex, Depacon, Depakene, Depakene R, Depakene syrup 8, Depakin, Depakine chronosphere, Dipropylacetate sodium, Epilim, KW 6066N, Orfiril, Selenica R, Sodium α,α-dipropylacetate, Sodium 2-propylpentanoate, Sodium 2-propylvalerate, Sodium bispropylacetate, Sodium dipropylacetate, Sodium valproate, Valerin, Valproate sodium
IUPAC Name sodium;2-propylpentanoate
SMILES [Na+].CCCC(CCC)C(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Valproate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
Peso formulazione 166.097
Percent Purity >95%