Learn More
Sofosbuvir impurity C, MedChemExpress
Codice prodotto. 16428877
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16428877 5 mg -
16421469 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16428877 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15005B
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Sofosbuvir impurity C is an impurity of Sofosbuvir, Sofosbuvir is an active inhibitor of HCV RNA replication in the HCV replicon assay, demonstrates potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity.
Sofosbuvir impurity C is an impurity of Sofosbuvir, Sofosbuvir is an active inhibitor of HCV RNA replication in the HCV replicon assay, demonstrates potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Sofosbuvir impurity C
CAS 1496552-28-3
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H29FN3O9P
Quantità 5 mg
SMILES O=[P@@](N[C@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@](F)(C)[C@H](N2C=CC(NC2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 529.45
Peso formulazione 529.45
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only