Learn More
Sofosbuvir impurity F, MedChemExpress
Codice prodotto. 16471238
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16471238 5 mg -
16452459 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16471238 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYI0406
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-10-2026
MedChemExpress Sofosbuvir impurity F, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Sofosbuvir impurity F, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Sofosbuvir impurity F
CAS 1337482-17-3
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C34H45FN4O13P2
Quantità 5 mg
SMILES O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](O[P@](OC2=CC=CC=C2)(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)=O)[C@](F)(C)[C@H](N3C(NC(C=C3)=O)=O)O1)OC4=CC=CC=C4
Molecular Weight (g/mol) 798.69
Peso formulazione 798.69
Percent Purity 98.77%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only