Learn More
Sofosbuvir impurity G, MedChemExpress
Codice prodotto. 16462459
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16462459 1 mg -
16481238 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16462459 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYI0408
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Sofosbuvir impurity G, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Sofosbuvir impurity G, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Sofosbuvir impurity G
CAS 1337482-15-1
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H29FN3O9P
Quantità 1 mg
SMILES O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(O[C@H]1[C@](F)(C)[C@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)O[C@@H]1CO)OC3=CC=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 529.45
Peso formulazione 529.45
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only