Learn More
Sofosbuvir impurity H, MedChemExpress
Codice prodotto. 16472469
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16472469 1 mg 1mg
16411258 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 16472469 Supplier Medchem Express Supplier No. HYI0938
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
MedChemExpress Sofosbuvir impurity H, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Sofosbuvir impurity H, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Specifications
Materiale o nome chimico Sofosbuvir impurity H
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H33FN3O10P
Quantità 1 mg
SMILES O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](OC(C2=CC=CC=C2)=O)[C@](F)(C)[C@H](N3C=CC(NC3=O)=O)O1)OC4=CC=CC=C4
Molecular Weight (g/mol) 633.56
Peso formulazione 633.56
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Show More Show Less
Research purposes only