Learn More
Sofosbuvir impurity K, MedChemExpress
Codice prodotto. 16421248
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16421248 5 mg 5mg
16402469 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16421248 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYI0515
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
MedChemExpress Sofosbuvir impurity K, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Sofosbuvir impurity K, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Sofosbuvir impurity K
CAS 1496552-51-2
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H29ClN3O9P
Quantità 5 mg
SMILES O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@](Cl)(C)[C@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 545.91
Peso formulazione 545.91
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only