Learn More
Sofosbuvir impurity N, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492459
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16492459 1 mg 1mg
16411248 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16492459 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYI0513
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
MedChemExpress Sofosbuvir impurity N, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Sofosbuvir impurity N, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Sofosbuvir impurity N
CAS 1394157-34-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H25FN3O9P
Quantità 1 mg
SMILES O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@](F)(C)[C@H](N2C=CC(NC2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 501.4
Peso formulazione 501.4
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only