Learn More
Sofosbuvir, MedChemExpress
Codice prodotto. 16496616
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16496616 100 mg 100mg
16492407 50 mg 50mg
16456288 10 mg 10mg
16411756 500 mg -
16408877 5 mg 5mg
16401469 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16496616 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15005
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress Sofosbuvir (GS-7977) is an HCV RNA replication inhibitor with an EC50 of 92 nM.
Sofosbuvir (GS-7977) is an HCV RNA replication inhibitor with an EC50 of 92 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Sofosbuvir
CAS 1190307-88-0
Colore Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H29FN3O9P
Quantità 100 mg
Sinonimo GS-7977 PSI-7977
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (188.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (47.22 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C)
SMILES O=C1N([C@H]2[C@]([C@H](O)[C@@H](CO[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)=O)O2)(C)F)C=CC(N1)=O
Molecular Weight (g/mol) 529.45
Peso formulazione 529.45
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Liquid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only