Learn More
Tork Tork Veline per il viso Extra Soft cubo
Codice prodotto. 30243881 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 30
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30243881 White pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30243881 Fornitore Tork N. del fornitore 140278
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le veline per il viso Tork Extra Soft, confezionate in una scatola a cubo dal design moderno facilmente posizionabile laddove necessario, sono ideali per mostrare ai tuoi clienti la particolare attenzione riservata loro attraverso la morbidezza e le prestazioni superiori di queste veline.
  • Mostra ai tuoi ospiti la particolare attenzione riservata loro grazie ai fazzoletti dall'eccezionale morbidezza, che assicura la massima soddisfazione
  • Migliora l'igiene grazie al cubo con sistema a erogazione singola: i visitatori toccano solo i fazzoletti che utilizzano
  • Assicura comfort e igiene grazie ai fazzoletti di carta resistenti, assorbenti e dal colore bianco brillante
  • Evita la formazione di residui e assicura un'erogazione confortevole grazie all'apertura protettiva del box porta veline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Facial Tissue
Lunghezza (sistema imperiale) 8.23 in.
Lunghezza (sistema metrico) 20.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7.87 in.
Larghezza (sistema metrico) 20 cm
Materiale Paper
Certificazione/Conformità EU Ecolabel, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, BRC-IoP, ISO 9001, ISO 14001, FSC MIX Credit
Colore White
Strato 2-ply