Learn More
Tork Tork Veline per il viso Extra Soft
Codice prodotto. 30245724 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30245724 White Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30245724 Fornitore Tork N. del fornitore 140280
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le veline per il viso Tork Extra Soft offrono una morbidezza eccezionale in una pratica e moderna confezione compatta per il comfort dei tuoi ospiti. La confezione può essere collocata dove necessario, oppure usata con l’apposito dispenser Tork di veline per il viso.
  • Tieni a bada il disordine e migliora il comfort dei tuoi ospiti grazie alla confezione compatta di veline per il viso, perfetta per spazi di lavoro e aree bagno
  • Migliora il livello di igiene: con il dispenser di veline di carta a erogazione singola gli ospiti toccano solo quelle che utilizzano
  • Confortevoli e igieniche, le veline per il viso sono resistenti, assorbenti e caratterizzate dal colore bianco brillante
  • L'apertura con inserto protettivo della scatola facilita l'erogazione delle veline per il viso e riduce i pelucchi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Facial Tissue
Lunghezza (sistema imperiale) 8.19 in.
Lunghezza (sistema metrico) 20.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7.87 in.
Larghezza (sistema metrico) 20 cm
Materiale Paper
Certificazione/Conformità EU Ecolabel, FSC MIX Credit, OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001, FSC Chain-Of-Custody
Colore White
Quantità confezione 100/Pk.
Strato 2-ply