Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette Molecular BioProducts™ MBP™ e Pure™ con design SoftFit™ L
Codice prodotto. 11565494
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200 μl
Sterilità:
Non sterile
Sí
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 768
pezzi 960
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Sterilità Dimensione della confezione
11565494 1200 μl Sí pezzi 768
11393393 20 μl Sí pezzi 960
11535494 200 μl Sí pezzi 960
11525494 1000 μl Sí pezzi 768
12328532 1000 μl Non sterile pezzi 768
11585464 200 μl Non sterile pezzi 960
11545474 300 μl Non sterile pezzi 960
11333403 300 μl Sterile pezzi 960
12318502 20 μl Non sterile pezzi 960
12378512 1200 μl Non sterile pezzi 768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11565494 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 3741HR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.90€
    75.25€ / pezzi 768
    Risparmia 5.65€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Gain the accuracy and precision you expect from your pipette samples every time with these pipette tips.
Gain the accuracy and precision you expect from your pipette samples every time with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
  • Hinged rack provides easy one-hand access to tips
  • Color-coded inserts allow quick identification of tip volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 1200L, Non-Filtered, Sterile, Hinged Rack
Volume (sistema metrico) 1200 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sí
Colore Natural
Modello 1200L
Lunghezza (sistema imperiale) 3.42 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.67cm
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free
Formato Rack con coperchio incernierato
Stile punta Universal
Codice colore Giallo
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rainin LTS LiteTouch
Product Line ART SoftFit L