Learn More
Cole-Parmer™ Soil Sampling Handle
Codice prodotto. 11735858 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Nickel-plated Carbon Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11735858 Nickel-plated Carbon Steel Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11735858 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 9902502
Spedizione stimata: 12-02-2027
Specifica
Product Type Soil Sampling Handle
Materiale Nickel-plated Carbon Steel
Include Five Different Sampling Handles
Profondità (sistema metrico) 304 to 457.2 mm