Learn More
Thermo Scientific™ Accessori per agitatori orbitali aperti Solaris™ 2000 e 4000
Product Code. 16281581 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Product Type:
Piattaforma universale Solaris 18 x 18
Piattaforma universale Solaris 18 x 24
Piattaforma universale doppia sovrapposta Solaris 12x14
Piattaforma universale doppia sovrapposta Solaris 18x18
Piattaforma universale doppia sovrapposta Solaris 18x30
Universal Platform
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Solaris 2000
Solaris 4000
Dimensioni (L x P):
12 in. x 14 in.
12 x 14 in.
18 in. x 18 in.
18 in. x 24 in.
18 in. x 30 in.
18 x 30 in.
36 in. x 24 in.
Unit Size:
1 unità
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Product Type Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensioni (L x P) Unit Size
16281581 Piattaforma universale Solaris 18 x 24 Solaris 2000 18 in. x 24 in. 1 unità
16221581 Universal Platform Solaris 2000 12 x 14 in. 1 unità
16231581 Piattaforma universale doppia sovrapposta Solaris 12x14 Solaris 2000 12 in. x 14 in. 1 unità
16251581 Piattaforma universale Solaris 18 x 18 Solaris 2000 18 in. x 18 in. 1 unità
16261581 Piattaforma universale doppia sovrapposta Solaris 18x18 Solaris 2000 18 in. x 18 in. 1 unità
16201591 Piattaforma universale doppia sovrapposta Solaris 18x30 Solaris 4000 18 in. x 30 in. 1 unità
16291581 Universal Platform Solaris 4000 18 x 30 in. 1 unità
16231591 Universal Platform Solaris 4000 36 in. x 24 in. 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 16281581 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. SK1824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00€
    474.30€ / pezzi 1
    Risparmia 110.70€
    18% Sconto
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
I morsetti e le piattaforme universali di agitazione Thermo Scientific™ Solaris™ consentono di abbinare attrezzature da laboratorio diverse in un'unica piattaforma. Grazie alle straordinarie caratteristiche di innovazione, affidabilità e precisione, queste piattaforme rappresentano una scelta ottimale per i laboratori più attivi.
Selezionare la configurazione della piattaforma e del morsetto più adatta all'applicazione. Se è necessario il tipo e la dimensione del singolo contenitore.
Per massimizzare la capacità degli agitatori orbitali Thermo Scientific™ Solaris utilizzare le piattaforme universali e i diversi morsetti adatti alla maggior parte dei recipienti.
Certifications
UL, cUL, CE
Warranty
1 anno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Piattaforma universale Solaris 18 x 24
Certificazione/Conformità Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Dimensioni (L x P) 18 in. x 24 in.
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 18 in.
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 457.2 mm
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma 24 in.
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 610 mm
Modello Solaris Shakers
Da utilizzare con (apparecchiatura) Solaris 2000
Include Piattaforma
Linea di prodotti Solaris
Garanzia e offerta di assistenza 1 Year