Learn More
Thermo Scientific™ Agitatori orbitali aperti Solaris™ 2000 e 4000
Codice prodotto. 16241591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Solaris 2000
Solaris 4000
Solaris Large Open Air Shaker
Solaris Small Open Air Shaker
Dimensione della confezione:
1 unità
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
16241591 Solaris Large Open Air Shaker 1 unità
16221591 Solaris Small Open Air Shaker 1 unità
16454310 Solaris 2000 1 unità
16464310 Solaris 4000 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16241591 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SK4000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9830.00€
    8037.00€ / pezzi 1
    Risparmia 1793.00€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Questi agitatori orbitali rappresentano il nuovo standard di affidabilità e innovazione tecnica. Robusti e realizzati per l'uso intensivo, combinano un nuovo design ergonomico con funzionalità migliorate che consentono di risparmiare tempo, salvaguardare i processi di lavorazione e progredire nella scienza.
Gli agitatori orbitali Thermo Scientific Solaris definiscono il nuovo standard di affidabilità e innovazione tecnica. Robusti e realizzati per l'uso intensivo, combinano un nuovo design ergonomico con funzionalità migliorate che consentono di risparmiare tempo, salvaguardare i processi di lavorazione e progredire nella conoscenza.
  • Controllo variabile della velocità da 15 a 525 gir/min
  • Il modello 2000 accetta carichi fino a 42 libbre e il 4000 fino a 84 libbre con singole piattaforme
  • Funzionamento a intervalli di temperatura da 0° a 40°C (104°F) con umidità senza condensa dal 20 all'80%
  • Possibilità di utilizzo in una vasta gamma di incubatori, ambienti riscaldati, camere climatiche e refrigeratori
  • Motore CC a stato solido senza spazzole che non richiede manutenzione
  • Sensore di sbilanciamento che arresta il movimento della piattaforma in caso di vibrazioni eccessive, con segnalazioni visive/acustiche fino al ripristino delle condizioni corrette
  • Le funzioni programmabili consentono di salvare fino a 99 singoli programmi per facilitare configurazione e riproducibilità
  • Il display touchscreen a colori consente di vedere in modo chiaro la velocità e i tempi di esecuzione contemporaneamente, anche a distanza
  • Registri di monitoraggio cronologico di avvisi, allarmi e interazioni per garantire una maggiore sicurezza e riproducibilità del lavoro
  • Connessioni USB ed Ethernet per il monitoraggio e l'uscita dati
  • Funzionamento con un livello ridotto di rumore
  • Piattaforme facili da rimuovere che rendono la pulizia facile e veloce
  • Grazie agli angoli arrotondati, è possibile pulire l'unità in modo rapido e completo
  • Funzionamento continuo o temporizzato
  • Funzione di avvio dolce che elimina i movimenti bruschi all'avvio e alla fine, evitando fuoriuscite di materiale dai contenitori o dalle beute
  • Memorizzazione dei parametri in caso di interruzione dell'alimentazione e riavvio automatico al ripristino dell'erogazione di corrente
Certifications
UL, cUL, CE
Warranty
2 anni di assistenza, 5 anni per i ricambi e 10 anni sul meccanismo di azionamento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 1 in.
Capacità portata carico (sistema metrico) 43 kg
Accuratezza del controllo della velocità ± 1 gir/min
Intervallo di velocità Da 15 a 525 gir/min
Requisiti elettrici 100-240 V, 50/60 Hz
Tensione 100/240 V
Temperature Range (Metric) 5°C to 60°C
Product Type Shaker
Certificazione/Conformità CE, cUL, UL
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 41°F to 104°F
Dimensioni (L x P x A) 25.5 x 22.6 x 7.0 in.
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 18 in.
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 76.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma 30 in.
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 45.7 mm
Peso (sistema imperiale) 165.5 lb
Peso (sistema metrico) 75.1kg
Tipo di unità di controllo Touchscreen
Modello Solaris Large Open Air Shaker
Intervallo di umidità Da 20 a 80%, senza condensa