Learn More
Thermo Scientific™ Agitatori orbitali aperti Solaris™ 2000 e 4000
Codice prodotto. 16454310 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Solaris 2000
Solaris 4000
Solaris Large Open Air Shaker
Solaris Small Open Air Shaker
Dimensione della confezione:
1 unità
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
16454310 Solaris 2000 1 unità
16221591 Solaris Small Open Air Shaker 1 unità
16241591 Solaris Large Open Air Shaker 1 unità
16464310 Solaris 4000 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16454310 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SK2000PR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4460.00€
    4170.00€ / pezzi 1
    Risparmia 290.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-04-2027
Questi agitatori orbitali rappresentano il nuovo standard di affidabilità e innovazione tecnica. Robusti e realizzati per l'uso intensivo, combinano un nuovo design ergonomico con funzionalità migliorate che consentono di risparmiare tempo, salvaguardare i processi di lavorazione e progredire nella scienza.
Gli agitatori orbitali Thermo Scientific Solaris definiscono il nuovo standard di affidabilità e innovazione tecnica. Robusti e realizzati per l'uso intensivo, combinano un nuovo design ergonomico con funzionalità migliorate che consentono di risparmiare tempo, salvaguardare i processi di lavorazione e progredire nella conoscenza.
Reliable Product Operation:
  • Variable speed control from 15 to 525 rpm with a 1 inch orbit
  • Maximum load capacity of 25 kg (55 lbs) for SK2000 and 43 kg (95 lbs) for SK4000, including the platform, accessories, and samples
  • Can operate in temperature ranges of 5°C to 40°C (41°F to 104°F), 20 to 80% noncondensing humidity
  • Can be used in a variety of environments, including in warm rooms, incubators, environmental chambers, and refrigerators
  • Reliable drive mechanism provides timed or continuous 24-hour operation to allow smooth and uniform shaking of large or uneven loads
  • Unbalanced load sensor stops platform motion when excess vibration is detected and visual/audible alarms signal until condition is corrected
  • Soft start feature eliminates sudden starts and stops, splashing of vessel contents or wetting of closures
  • Market leading warranty: 2 years labor, 5 years parts, and 10 years drive mechanism
Easy to Use Touchscreen Display:
  • Full-color touchscreen display allows you to clearly view speed and runtimes simultaneously to prevent risk of error, even from a distance
  • Programmable to allow up to 99 unique saved programs for easy set up and reproducibility
  • User Interface available in 10 languages
  • Retains parameters during a power failure and restarts automatically after power is restored
Advanced Features for GMP environments:
  • Historical monitoring of alerts, alarms and interaction logs to provide greater security and reproducibility
  • USB and Ethernet connections for monitoring and data output
  • Validated compatibility with ISO Class 5 (Grade A/B) cleanroom, tested in accordance with ISO 14644-1 and ISO 14644-14
  • Sealed electronics system to minimize particle generation and reduce contamination
  • Rounded corners, easy-to-remove platforms, and an enclosed mechanism makes cleaning fast and easy
Certifications
UL, cUL, CE
Warranty
2 anni di assistenza, 5 anni per i ricambi e 10 anni sul meccanismo di azionamento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 1 in.
Capacità portata carico (sistema metrico) 25 kg
Accuratezza del controllo della velocità ±1 rpm
Intervallo di velocità 15 to 525 rpm
Requisiti elettrici 100/240 V, 50/60 Hz
Tensione 100/120/220/240 V
Product Type Orbital Shaker
Certificazione/Conformità CE, cUL, UL
Dimensioni (L x P x A) 18.5 x 14.3 x 5.5 in.
Tipo di unità di controllo Touch Screen
Modello Solaris 2000
Intervallo di umidità 20 to 80%, Non-condensing
Include 12 x 14 in. (30.5 x 35.6 cm) Universal platform, Universal clamp kit