Learn More
Hirschmann™ Solarus™ USB Connection Cable
Codice prodotto. 10287312
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10287312 Black Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10287312 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9564006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.30€
    168.20€ / pezzi 1
    Risparmia 90.10€
    34% Sconto
In stock
For the USB interface between the unit and a PC.
  • Black in color
  • Length of 2 m
  • Accessory item
Specifica
Colore Black
Lunghezza (sistema metrico) 2 m
Da utilizzare con (apparecchiatura) Solarus Titration Units
Da utilizzare con (applicazione) Data Transfer Between Titration Unit and PC
Tipo Connection Cable