Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SolGel-WAX™ GC Capillary Columns
Descrizione
- Robust, high temperature column
- Less susceptible to damage by oxygen than conventional WAX phases
- Low bleed and inert
Specifica
Specifica
| Tipo | GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.1 mm |
| Gamma di temperatura | 30°C to 260/280°C |
| Spessore pellicola | 0.1 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 m |
| Materiale di impaccamento | SolGel-Wax |