Learn More
Brady™ Solid Brass Body Fully Insulated Lock
Codice prodotto. 15613537
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Dimensione della confezione:
1 BX
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
15613537 Black pezzi 6
11781376 Black 1 BX
11791376 Blue 1 BX
15623537 Blue pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15613537 Fornitore Brady™ N. del fornitore 805835
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The body and shackle of this padlock are fully insulated against electric shock.
  • Seal body lock, with cylinder cover, protects the 5 pin cylinder from dirt
  • Shock absorbing vinyl casing also protects painted surfaces
Specifica
Product Type Fully Insulated Lock
Colore Black
Materiale Brass
Descrizione Fully Insulated Lock
Diametro (sistema metrico) maniglione 8.5 mm
Dimensioni (L x P) 53.00 x 73.00 mm
Altezza (sistema metrico) 73 mm
Altezza maniglione (sistema metrico) 24.5 mm
Material (Shackle) Hardened Steel
N. di perni 5
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema metrico) 53 mm