Descrizione
- Seal body lock, with cylinder cover, protects the 5 pin cylinder from dirt
- Shock absorbing vinyl casing also protects painted surfaces
Specifica
Specifica
| Product Type | Fully Insulated Lock |
| Tipo di tasto | Keyed Different |
| Alternate Part Number | Insulated Lock SS Steel Shackle |
| Colore | Blue |
| Materiale | Brass |
| Descrizione | Fully Insulated Lock |
| Diametro (sistema imperiale) maniglione | 0.315 in. |
| Diametro (sistema metrico) maniglione | 8.5 mm |
| Dimensioni (L x P) | 53.00 x 73.00 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Lockout Tagout |
| Vedi altri risultati |