Learn More
Brady™ Solid Brass Body Padlock
Descrizione
- Contains precision pin tumbler system
Specifica
Specifica
| Product Type | Brass Padlock |
| Alternate Part Number | BRASS PADLOCK 39 MM SS SHACKLE 6 PK |
| Colore | Chrome |
| Materiale | Brass |
| Descrizione | Brass Padlocks |
| Diametro (sistema metrico) maniglione | 6.5 mm |
| Dimensioni (L x P) | 39.00 x 66.00 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 66 mm |
| Altezza maniglione (sistema metrico) | 23.5 mm |
| Material (Shackle) | Steel |
| Vedi altri risultati |