Learn More
Brady™ Solid Brass Body Padlock
Codice prodotto. 15663527 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza maniglione (sistema metrico):
14.5 mm
23.5 mm
38.0 mm
N. di perni:
4
5
Dimensione della confezione:
1 BX
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza maniglione (sistema metrico) N. di perni Dimensione della confezione
15663527 38.0 mm 5 pezzi 6
11711376 23.5 mm 5 1 BX
15653527 23.5 mm 5 pezzi 6
11701376 14.5 mm 4 1 BX
15643527 14.5 mm 4 pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15663527 Fornitore Brady™ N. del fornitore 805829
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    103.26€ / pezzi 6
    Risparmia 11.74€
    10% Sconto
In stock
Corrosion resistant.
  • Contains precision pin tumbler system
Specifica
Product Type Brass Padlock
Alternate Part Number BRASS PADLOCK 39 MM SS SHACKLE 38 MM 6PK
Colore Chrome
Materiale Brass
Descrizione Brass Padlocks
Diametro (sistema metrico) maniglione 6.5 mm
Dimensioni (L x P) 39.00 x 83.00 mm
Altezza (sistema metrico) 83 mm
Altezza maniglione (sistema metrico) 38.0 mm
Material (Shackle) Steel
N. di perni 5
Quantità 6 Pk.
Larghezza (sistema metrico) 39 mm
Larghezza maniglione (sistema metrico) 32.5 mm