Learn More
Brady™ Brass Padlocks
Codice prodotto. 15603507
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Gray
Green
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
1 BX
pezzi 12
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
15603507 Black pezzi 12
11816083 Black 1 BX
11886073 Blue 1 BX
15663497 Blue pezzi 12
11896073 Green 1 BX
15673497 Green pezzi 12
11726905 Gray 1 BX
15693497 Gray pezzi 12
11876073 Red 1 BX
15653497 Red pezzi 12
11806083 Yellow 1 BX
15683497 Yellow pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 15603507 Fornitore Brady™ N. del fornitore 051359
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Features solid brass body and shackle that resists corrosion and sparks.
  • 6-pin cylinder offers more unique key cuts for better tamper resistance
  • Locks are protected by coloured vinyl sheaths making it easy to color-code your lockout program
  • Padlocks are available keyed different
  • Lock labels sold separately
  • Two keys supplied with each padlock
Specifica
Product Type Brass Padlocks
Alternate Part Number 51359
Colore Black
Materiale Brass
Descrizione Brass Padlocks
Diametro (sistema metrico) maniglione 6.5 mm
Dimensioni (L x P) 43.00 x 60.00 mm
Altezza (sistema metrico) 21 mm
Altezza maniglione (sistema metrico) 21.00 mm
Material (Shackle) Brass
N. di perni 6
Quantità 12 Pk.
Larghezza (sistema metrico) 33.5 mm