Learn More
Brady™ Brass Padlocks
Codice prodotto. 15693497 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Gray
Green
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15693497 Gray pezzi 12
15603507 Black pezzi 12
15663497 Blue pezzi 12
15673497 Green pezzi 12
15653497 Red pezzi 12
15683497 Yellow pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15693497 Fornitore Brady™ N. del fornitore 051358
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    158.27€ / pezzi 12
    Risparmia 17.73€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 08-01-2027
Features solid brass body and shackle that resists corrosion and sparks.
  • 6-pin cylinder offers more unique key cuts for better tamper resistance
  • Locks are protected by coloured vinyl sheaths making it easy to color-code your lockout program
  • Padlocks are available keyed different
  • Lock labels sold separately
  • Two keys supplied with each padlock
Specifica
Product Type Brass Padlocks
Tipo di tasto Keyed Different
Alternate Part Number 51358
Colore Gray
Materiale Brass
Descrizione Brass Padlocks
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) maniglione 6.5 mm
Dimensioni (L x P) 43.00 x 60.00 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema metrico) 21 mm
Altezza maniglione (sistema metrico) 21.00 mm
Material (Shackle) Brass
N. di perni 6
Quantità 12 Pk.
Larghezza (sistema metrico) 33.5 mm
Larghezza maniglione (sistema metrico) 33.50 mm