Learn More
Brady™ Solid Brass Housing and Bracket Padlock
Marca:  Brady™ 805830
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.40700kg
Codice prodotto. 11731376
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Specifica
Brass Padlock
Brass
7.0 mm
73 mm
Stainless Steel
6 Pk.
49 mm
Chrome
Brass Padlocks
49.00 x 73.00 mm
27.0 mm
5
49 mm