Learn More
Brady™ Solid Brass Housing and Bracket Padlock
Codice prodotto. 15673527 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15673527 6 Pk. pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15673527 Fornitore Brady™ N. del fornitore 805830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    120.79€ / pezzi 6
    Risparmia 14.21€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Specifica
Product Type Brass Padlock
Alternate Part Number BRASS PADLOCK 49 MM SS SHACKLE 6 PK
Colore Chrome
Materiale Brass
Descrizione Brass Padlocks
Diametro (sistema metrico) maniglione 7.0 mm
Dimensioni (L x P) 49.00 x 73.00 mm
Altezza (sistema metrico) 73 mm
Altezza maniglione (sistema metrico) 27.0 mm
Material (Shackle) Stainless Steel
N. di perni 5
Quantità 6 Pk.
Larghezza (sistema metrico) 49 mm
Larghezza maniglione (sistema metrico) 49 mm