Learn More
Gilac™ Solid Container with Lid
Codice prodotto. 17918471
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
27 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17918471 27 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17918471 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G180638
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.25€
    50.79€ / pezzi 1
    Risparmia 31.46€
    38% Sconto
Spedizione stimata: 01-12-2026
Solid Container with Lid suitable for storing tableware.
  • Solid container with lid.
  • Suitable for storing tableware.
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 7.1 gal.
Capacità (sistema metrico) 27 L
Tipo di chiusura Lid
Colore Blue
Materiale HDPE
Forma Rettangolare
Product Type Container
Dimensioni (L x P x A) 400 x 300 x 337 mm
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 15.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 300 mm
Larghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Altezza (sistema metrico) 337 mm
Altezza (sistema imperiale) 13.3 in.