Learn More
Gilac™ Solid Crate
Codice prodotto. 17998601
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
9 L
14 L
15 L
23 L
Dimensioni (L x P x A):
600 x 400 x 55 mm
600 x 400 x 76 mm
600 x 400 x 90 mm
300 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 130 mm
Colore:
Blue
Gray
Green
Red
Translucent
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Colore unitSize
17998601 9 L 300 x 400 x 100 mm White Pezzo
17918491 9 L 600 x 400 x 55 mm White Pezzo
17978781 14 L 600 x 400 x 76 mm White Pezzo
17938701 14 L 600 x 400 x 76 mm Blue Pezzo
17918561 14 L 600 x 400 x 76 mm Red Pezzo
17918401 14 L 600 x 400 x 76 mm Yellow Pezzo
17948611 15 L 600 x 400 x 90 mm Translucent Pezzo
17948491 15 L 600 x 400 x 90 mm White Pezzo
17958791 15 L 600 x 400 x 90 mm Green Pezzo
17968701 15 L 600 x 400 x 90 mm Yellow Pezzo
17958611 15 L 600 x 400 x 90 mm Blue Pezzo
17988951 23 L 600 x 400 x 130 mm White Pezzo
17978691 15 L 600 x 400 x 90 mm Red Pezzo
17958391 15 L 600 x 400 x 90 mm Gray Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 17998601 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G1794511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.38€
    10.80€ / pezzi 1
    Risparmia 4.58€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Solid Crate is designed for caterers, restaurateurs, bakers, pastry cooks. Storage crate for raw materials, pastries and chocolate moldings. Stacking with and without lid, rounded corners and flat bottom for easy cleaning.
  • Solid crate.
  • For caterers and restaurateurs: storage crate for raw materials.
  • Stacking with and without lid, maximum stacking height capacity.
  • Innovative design for even greater convenience:
    • Rounded corners and bottom for easy cleaning.
    • Optimised side reinforcements allow you to customise crates with your logo.
    • Rounded outside corners guarantee a damage-free working environment.
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 2.4 gal.
Capacità (sistema metrico) 9 L
Tipo di chiusura None
Colore White
Materiale HDPE
Forma Rettangolare
Product Type Crate
Dimensioni (L x P x A) 300 x 400 x 100 mm
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 400 mm
Larghezza (sistema imperiale) 15.7 in.
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.9 in.